Learn More
5-Fluoronicotinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoronicotinamide |
| CAS | 70-58-6 |
| Fórmula molecular | C6H5FN2O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5FN2O/c7-5-1-4(6(8)10)2-9-3-5/h1-3H,(H2,8,10) |
| SMILES | NC(=O)c1cncc(F)c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 140.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0386 |