Learn More
5-fluoronaftalen-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoronaphthalen-1-ol |
| CAS | 61761-32-8 |
| Fórmula molecular | C10 H7 F O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-1-fluoronaphthalene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7FO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6,12H |
| SMILES | Oc1cccc2c(F)cccc12 |
| Nombre IUPAC | 5-fluoronaftalen-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 162.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.048 |