Learn More
Anhídrido 5-fluoroisatoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoroisatoic Anhydride |
| CAS | 321-69-7 |
| Fórmula molecular | C8H4FNO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 6-Fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6-Fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 6-Fluorobenzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, NSC 149815 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4FNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,(H,10,12) |
| SMILES | Fc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-fluoro-1H-3,1-benzoxazina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 181.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0175 |