Learn More
5-fluoroisatina, Mikromol
Código de producto. 30462993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30462993 25 mg
1 options
Código de producto. 30462993 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3568.070025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-fluoroisatina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroisatin
CAS 443-69-6
Nombres de analitos o componentes 5-Fluoroisatin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H4 F N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Indole-2,3-dione, 5-fluoro-, Indole-2,3-dione, 5-fluoro- (7CI,8CI), Isatin, 5-fluoro- (6CI), 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione, 5-Fluoro-2,3-indoledione, 5-Fluoroindoline-2,3-dione, 5-Fluoroisatin, 5-Fluoroisatine, NSC 39161
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4FNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Fc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
Nombre IUPAC 5-fluoro-1H-indol-2,3-diona
Peso molecular (g/mol) 165.12
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165,0226 g/mol