Learn More
5-Fluoroisatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425766 1 g 1 g
11435766 5 g 5 g
11445766 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20831.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 443-69-6 | C8H4FNO2 | 165.123 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443-69-6
Fórmula molecular C8H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 165.123
Número MDL MFCD00022795
Clave InChI GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoroisatin, 5-fluoroindoline-2,3-dione, 5-fluoro isatin, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-fluoroisatine, 5-fluoro-2,3-indoledione, 5-fluoroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-fluoro, 5-fluoro-2,3-indolinedione, 5-fluoro-2,3-indolindione
PubChem CID 236566
Nombre IUPAC 5-fluoro-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroisatin
Punto de fusión 224°C to 227°C
Cantidad 1 g
Beilstein 131241
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.12
Porcentaje de pureza 98%