Learn More
5-Fluoroisatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581852 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10581852 5 g 5 g
13478538 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10581852 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367700050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 443-69-6 | C8H4FNO2 | 165.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443-69-6
Número MDL MFCD00022795
Clave InChI GKODDAXOSGGARJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoroisatin, 5-fluoroindoline-2,3-dione, 5-fluoro isatin, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-fluoroisatine, 5-fluoro-2,3-indoledione, 5-fluoroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-fluoro, 5-fluoro-2,3-indolinedione, 5-fluoro-2,3-indolindione
PubChem CID 236566
Nombre IUPAC 5-fluoro-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroisatin
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 224.0°C to 228.0°C
Color Rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H4FNO2
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 165.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Fluoroisatin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.