Learn More
5-fluoroindol, TRC
Product Code. 30408383
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Unit Size:
25 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30408383 25 g 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30408383 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF59214025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroindole
CAS 399-52-0
Fórmula molecular C8H6FN
Cantidad 25 g
Sinónimo 5-Fluoro-1H-indole, 5-fluoroindole, NSC 88613
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
SMILES Fc1ccc2[nH]ccc2c1
Peso molecular (g/mol) 135.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0484