Learn More
5-fluoroindol, TRC
Código de producto. 30390621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390621 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30390621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59214010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroindole
CAS 399-52-0
Fórmula molecular C8H6FN
Cantidad 10 g
Sinónimo 5-Fluoro-1H-indole, 5-fluoroindole, NSC 88613
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6FN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
SMILES Fc1ccc2[nH]ccc2c1
Peso molecular (g/mol) 135.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0484