Learn More
5-Fluoroindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428266 1 g 1 g
11438266 5 g 5 g
11448266 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15346.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 399-52-0 | C8H6FN | 135.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 399-52-0
Fórmula molecular C8H6FN
Peso molecular (g/mol) 135.14
Número MDL MFCD00005671
Clave InChI ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681
PubChem CID 67861
ChEBI CHEBI:72818
Nombre IUPAC 5-fluoro-1H-indol
SMILES FC1=CC=C2NC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroindole
Punto de fusión 42°C to 47°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 112350
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 99%