Learn More
5-fluoroindol, 98%
Código de producto. 10183961 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10183961 1 g Frasco de vidrio 1 g
10397521 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
13448508 5 g Frasco de vidrio 5 g
13458508 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10183961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311920010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 399-52-0 | C8H6FN | 135,14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 399-52-0
Fórmula molecular C8H6FN
Peso molecular (g/mol) 135.14
Número MDL MFCD00005671
Clave InChI ODFFPRGJZRXNHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoroindole, 1h-indole, 5-fluoro, 5-fluoro indole, indole, 5-fluoro, 5-fluoro-indole, 5-fluor-1h-indol, 5-fluoroindol, 5-fluoro-indol, 3fuf, pubchem1681
PubChem CID 67861
ChEBI CHEBI:72818
Nombre IUPAC 5-fluoro-1H-indol
SMILES FC1=CC=C2NC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroindole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 44.0°C to 48.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación