Learn More
5-Fluoroindol-3-carboxaldehído, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15214754 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15214754 5 g 5 g
15204754 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15214754 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443350050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2338-71-8
Fórmula molecular C9H6FNO
Peso molecular (g/mol) 163.15
Número MDL MFCD00022719
Clave InChI YUAJKGBLPVLADK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoroindole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoroindole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro, 3-formyl-5-fluoroindole, pubchem7267, zlchem 1197, 5-fluoro-3-formylindole, 5-fluoroindole-3-aldehyde, acmc-209g2v
PubChem CID 259089
Nombre IUPAC 5-fluoro-1H-indol-3-carbaldehído
SMILES FC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 170°C to 172°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.15
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde, 99%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.