Learn More
5-Fluoroindol-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348466 250 mg 250 miligramos
11328466 1 g 1 g
11338466 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348466 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17507.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2338-71-8 | C9H6FNO | 163.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2338-71-8
Fórmula molecular C9H6FNO
Peso molecular (g/mol) 163.15
Número MDL MFCD00022719
Clave InChI YUAJKGBLPVLADK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoroindole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoroindole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-fluoro, 3-formyl-5-fluoroindole, pubchem7267, zlchem 1197, 5-fluoro-3-formylindole, 5-fluoroindole-3-aldehyde, acmc-209g2v
PubChem CID 259089
Nombre IUPAC 5-fluoro-1H-indol-3-carbaldehído
SMILES FC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 164°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 1449216
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.15
Porcentaje de pureza 98%