Learn More
5-Fluoroindol-3-ácido butírico, TRC
Código de producto. 30401952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401952 500 mg
30401526 250 mg
30393904 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF402818500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 319-72-2
Fórmula molecular C12H12FNO2
Peso molecular (g/mol) 221.23
Sinónimo 4-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)butanoic Acid
SMILES OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccc(F)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroindole-3-butyric Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12FNO2/c13-9-4-5-11-10(6-9)8(7-14-11)2-1-3-12(15)16/h4-7,14H,1-3H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.0852