Learn More
Ácido 5-fluoroindol-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10737412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10737412 1 g Frasco de vidrio 1 g
10124401 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10737412 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331590010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 399-76-8 | C9H6FNO2 | 179.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 399-76-8
Fórmula molecular C9H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 179.15
Número MDL MFCD00005612
Clave InChI WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
PubChem CID 1820
Nombre IUPAC Ácido 5-fluoro-1H-indol-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 254°C to 258°C
Color Marrón amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino