Learn More
Ácido 5-fluoroindol-2-carboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435153 25 g 25 g
11415153 1 g 1 g
11425153 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435153 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12794.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 399-76-8 | C9H6FNO2 | 179.15 g/mol
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid,is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-fluoroindol-2-carboxílico es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Altamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable a temperaturas y presiones normales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 399-76-8
Fórmula molecular C9H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 179.15
Número MDL MFCD00005612
Clave InChI WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
PubChem CID 1820
Nombre IUPAC Ácido 5-fluoro-1H-indol-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∼259°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 153217
Información de solubilidad It is highly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.15
Porcentaje de pureza ≥98%