Learn More
5-Fluorodihidropirimidina-2,4-diona, TRC
Código de producto. 30004642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004642 10 mg 10 miligramos
30009919 25 mg 25 miligramos
30007907 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59102510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-06-0
Fórmula molecular C4 H5 F N2 O2
Peso molecular (g/mol) 132.093
Sinónimo 5,6-Dihydro-5-fluorouracil, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-fluorodihydro-, 5-Fluorodihydro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), Hydrouracil, 5-fluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 5,6-Dihydro-5-fluorouracil, 5-Fluoro-5,6-dihydrouracil, 5-Fluorodihydrouracil, 5-Fluorohydrouracil, Dihydro-5-fluorouracil
Nombre IUPAC 5-fluoro-1,3-diazinano-2,4-dione
SMILES FC1CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorodihydropyrimidine-2,4-dione
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h2H,1H2,(H2,6,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.034