Learn More
5-Fluorodihidropirimidina-2,4-diona-13C,15N2, TRC
Código de producto. 30003835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003835 5 mg 5 miligramos
30011690 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5910275MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189492-99-6
Fórmula molecular C313CH5F15N2O2
Peso molecular (g/mol) 135.07
Sinónimo 5-Fluorodihydropyrimidine-2,4-Dione 13C,15N2
SMILES FC1C[15NH][13C](=O)[15NH]C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorodihydropyrimidine-2,4-dione-13C,15N2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h2H,1H2,(H2,6,7,8,9)/i4+1,6+1,7+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0309
Porcentaje de pureza >95%