Learn More
5-fluorocitosina, 99+%
Código de producto. 10742354 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10742354 5 g Frasco de vidrio 5 g
10125793 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10204381 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10742354 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 258340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00€
    651.65€ / 5 g
    Ahorro 108.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2022-85-7 | C4H4FN3O | 129,09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2022-85-7
Fórmula molecular C4H4FN3O
Peso molecular (g/mol) 129.09
Número MDL MFCD00006035,MFCD00179326,MFCD03547958
Clave InChI XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluorocytosine, flucytosine, ancotil, ancobon, flucytosin, 5-fluorocystosine, fluocytosine, 5-fc, 5-fluorocytosin, fluorcytosine
PubChem CID 3366
ChEBI CHEBI:5100
Nombre IUPAC 6-amino-5-fluoro-1H-pirimidin-2-ona
SMILES NC1=C(F)C=NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorocytosine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 296.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1.0% max. (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 25, 3688
Índice Merck 15, 4156
Información de solubilidad Solubility in water: 15g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.09
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación