Learn More
5-Fluorocitosina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359205 1 g 1 g
11369205 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359205 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16496.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.14€
    90.65€ / 1 g
    Ahorro 18.49€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 2022-85-7 | C4H4FN3O | 129.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La 5-fluorocitosina actúa como un agente antidiabético, antifúngico y antimicrobiano. Es útil para el tratamiento de infecciones graves que surgen debido a cepas sensibles de Candida o Cryptococcus neoformans y cromomicosis. Además, se emplea en estudios sobre la biosíntesis de TMP.
Solubilidad
Soluble en agua y ácido clorhídrico.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2022-85-7
Fórmula molecular C4H4FN3O
Peso molecular (g/mol) 129.09
Número MDL MFCD00006035,MFCD00179326,MFCD03547958
Clave InChI XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluorocytosine, flucytosine, ancotil, ancobon, flucytosin, 5-fluorocystosine, fluocytosine, 5-fc, 5-fluorocytosin, fluorcytosine
PubChem CID 3366
ChEBI CHEBI:5100
SMILES NC1=C(F)C=NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorocytosine
Punto de fusión ∽297°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 127285
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,4125
Información de solubilidad Soluble in water and hydrochloric acid.
Nombre IUPAC 6-amino-5-fluoro-1,2-dihydropyrimidin-2-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.09
Porcentaje de pureza ≥98%