Learn More
5-Fluorobenzoxazol-2-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Nombre del producto químico o material 5-Fluorobenzoxazole-2-thiol
CAS 13451-78-0
Punto de fusión 238°C to 240°C
Fórmula molecular C7H4FNOS
Número MDL MFCD08447021
Sinónimo 5-fluorobenzo d oxazole-2-thiol, 5-fluorobenzoxazole-2-thiol, 2-mercapto-5-fluorobenzoxazole, 5-fluoro-2-mercaptobenzoxazole, 5-fluoro-1,3-benzoxazole-2-thiol, acmc-1brc5, 2-mercapto-5-fluorobenzoxazole;, 5-fluoro-2 3h-benzoxazolethiene, 2 3h-benzoxazolethione,5-fluoro
Cantidad 1g
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Clave InChI UVHVJSJZCPFGET-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)NC(=S)O2
Nombre IUPAC 5-fluoro-3H-1,3-benzoxazol-2-tiona
Peso molecular (g/mol) 169.173
PubChem CID 10797208
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos