Learn More
5-fluorobenzofuran-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluorobenzofuran-3-one |
| CAS | 60770-49-2 |
| Fórmula molecular | C8H5FO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5FO2/c9-5-1-2-8-6(3-5)7(10)4-11-8/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Fc1ccc2OCC(=O)c2c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 152.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0274 |