Learn More
Ácido 5-fluorobenzo[b]tiofeno-2-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476047 1 g 1 g
15408375 250 mg 250 miligramos
15486047 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15476047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33239.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 70060-13-8 | C9H5FO2S | 196.195 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70060-13-8
Fórmula molecular C9H5FO2S
Peso molecular (g/mol) 196.195
Número MDL MFCD01927184
Clave InChI PLVPMOSTGNZKQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-fluoro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 5-fluoro, 2-carboxy-5-fluoro-1-benzothiophene, 5-fluoro-2-benzo b thiophenecarboxylic acid, 5-fluoro-2-benzo-b thiophenecarboxylic acid, 5-fluorobenzothiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-fluoro
PubChem CID 901439
Nombre IUPAC ácido 5-fluoro-1-benzotiofeno-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=C(S2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 257°C to 262°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.19
Porcentaje de pureza 96%