Learn More
Ácido 5-Fluoroantránilico, TRC
Código de producto. 30401584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401584 250 mg
30402975 1 g
30390431 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30401584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF587750250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-08-2
Fórmula molecular C7 H6 F N O2
Peso molecular (g/mol) 155.13
Nombre IUPAC ácido 2-amino-5-fluorobenzoico
SMILES Nc1ccc(F)cc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-5-fluorobenzoic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6FNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0383