Learn More
5-Fluoro Risperidona, TRC
Código de producto. 30138703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138703 5 mg 5 miligramos
30137244 25 mg 25 miligramos
30005212 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138703 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5959255MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1199589-74-6
Fórmula molecular C23 H27 F N4 O2
Peso molecular (g/mol) 410.48
Sinónimo 3-[2-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidina-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropiriido[1,2-a]pirimidina-4-una
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4ccc(F)cc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-14-17(24)5-6-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.2118