Learn More
5-fluoropaliperidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoro Paliperidone |
| CAS | 1346598-34-2 |
| Fórmula molecular | C23H27FN4O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-[2-[4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-14-17(23(30)28-9-2-3-19(29)22(28)25-14)8-12-27-10-6-15(7-11-27)21-18-13-16(24)4-5-20(18)31-26-21/h4-5,13,15,19,29H,2-3,6-12H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4ccc(F)cc34)C(=O)N5CCCC(O)C5=N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 426.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.2067 |