Learn More
5-Fluoro-m-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467267 5 g 5 g
11457267 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15020.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 461-97-2 | C8H9F | 124.158 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-97-2
Fórmula molecular C8H9F
Peso molecular (g/mol) 124.158
Número MDL MFCD00052366
Clave InChI RCWIWNUVHNAUQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethylfluorobenzene, 5-fluoro-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-fluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3,5-dimethyl, pubchem4410, 5-fluoro-1,3-xylene, acmc-1ahss, 3,5-dimethyl-fluorobenzene, 3,5-dimethylphenyl fluoride, ksc497s5r
PubChem CID 521192
Nombre IUPAC 1-fluoro-3,5-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)F)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-m-xylene
Densidad 0.983
Cantidad 5 g
Índice de refracción 1.476
Número UN UN1993
Beilstein 1926374
Punto de ebullición 144°C to 145°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.16
Porcentaje de pureza 97%