Learn More
5-fluoroisatina, TRC
Código de producto. 30398323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398323 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30398323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59200010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoroisatin
CAS 443-69-6
Fórmula molecular C8 H4 F N O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1H-Indole-2,3-dione, 5-fluoro-, Indole-2,3-dione, 5-fluoro- (7CI,8CI), Isatin, 5-fluoro- (6CI), 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione, 5-Fluoro-2,3-indoledione, 5-Fluoroindoline-2,3-dione, 5-Fluoroisatin, 5-Fluoroisatine, NSC 39161
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4FNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
SMILES Fc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
Nombre IUPAC 5-fluoro-1H-indol-2,3-diona
Peso molecular (g/mol) 165.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0226