Learn More
5-Fluoro ENT-Ácido Lamivudidina Éster D-Mentolado, TRC
Código de producto. 30392434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392434 5 mg
30390058 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30392434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5920905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 764659-79-2
Fórmula molecular C18H26FN3O4S
Peso molecular (g/mol) 399.48
Sinónimo (2S,5R)-5-(4-Amino-5-fluoro-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic Acid (1S,2R,5S)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester
Nombre IUPAC [(1S,2R,5S)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexilo] (2S,5R)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopirimidina-1-il)-1,3-oxatioliano-2-carboxilato
SMILES CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OC(=O)[C@H]2O[C@H](CS2)N3C=C(F)C(=NC3=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro ent-Lamivudine Acid D-Menthol Ester
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26FN3O4S/c1-9(2)11-5-4-10(3)6-13(11)25-16(23)17-26-14(8-27-17)22-7-12(19)15(20)21-18(22)24/h7,9-11,13-14,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H2,20,21,24)/t10-,11+,13-,14+,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1628