Learn More
Clorhidrato de 5-fluoro-D,L-triptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoro-D,L-tryptophan |
| CAS | 154-08-5 |
| Fórmula molecular | C11 H11 F N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Fluoro D,L-Tryptophan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11FN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16) |
| SMILES | NC(Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 222.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0805 |