Learn More
5-Fluoro-D, L-lisina Clorhidrato (90%), TRC
Código de producto. 30404314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404314 0.5 mg
30404165 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5921000.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58960-25-1
Fórmula molecular C6H13FN2O2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 200.64
Sinónimo 5-Fluoro-lysine Hydrochloride, 5-Fluoro-lysine Monohydrochloride
SMILES Cl.NCC(F)CCC(N)C(=O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-D,L-lysine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13FN2O2.ClH/c7-4(3-8)1-2-5(9)6(10)11;/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11);1H
Cantidad 0.5 mg
Condiciones de envío Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.