Learn More
5-Fluoro-D, L-lisina Clorhidrato (90%), TRC
Código de producto. 30404165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404165 1 mg
30404314 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5921001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58960-25-1
Fórmula molecular C6H13FN2O2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 200.64
Sinónimo 5-Fluoro-lysine Hydrochloride, 5-Fluoro-lysine Monohydrochloride
SMILES Cl.NCC(F)CCC(N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-D,L-lysine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13FN2O2.ClH/c7-4(3-8)1-2-5(9)6(10)11;/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11);1H