Learn More
5-Fluoro citosina, TRC
Código de producto. 30133193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133193 1 g 1 g
30132659 500 mg 500 miligramos
17941635 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5890001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2022-85-7
Fórmula molecular C4 H4 F N3 O
Peso molecular (g/mol) 129.09
Sinónimo Flucytosine, 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-5-fluoro-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-fluoro- (9CI), Cytosine, 5-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-5-fluoropyrimidin-2-ol, 5-Fluorocytosin, 5-Fluorocytosine, 6-Amino-2-oxo-5-fluoropyrimidine, Alcobon, Ancobon, Ancotil, Ancotyl, Flucytosin, Fluocytosine, Fluorocytosine, NSC 103805, Ro 2-9915
Nombre IUPAC 4-amino-5-fluoro-1H-pirimidina-2-una
SMILES NC1=NC(=O)NC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorocytosine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0338