Learn More
5-Fluoro Citosina-13C, 15N2, TRC
Código de producto. 17954605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17954605 10 mg 10 miligramos
17983235 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17954605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58900210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216616-31-7
Fórmula molecular 13C C3 H4 F 15N2 N O
Peso molecular (g/mol) 132.07
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinone-2-13C-1,3-15N2, 6-amino-5-fluoro-, 4-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one-2-13C-1,3-15N2, 6-Amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone-2-13C-1,3-15N2, Flucytosine-13C,15N2, 5-Fluorocytosine-2-13C-1,3-15N2, 5-Fluoro cytosine-13C,15N2, 6-Amino-2-oxo-5-fluoropyrimidine-2-13C-1,3-15N2
Nombre IUPAC 4-amino-5-fluoro-(2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})1H-pirimidina-2-una
SMILES NC1=[15N][13C](=O)[15NH]C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluorocytosine-2-13C-1,3-15N2
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)/i4+1,7+1,8+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0313
Porcentaje de pureza >95%