Learn More
5-fluoro-6-oxo-1,6-dihidropiridina-2-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Fluoro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carbonitrile |
| CAS | 1239510-82-7 |
| Fórmula molecular | C6H3FN2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Olutasidenib Impurity, 5-Fluoro-1,6-dihydro-6-oxo-2-pyridinecarbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3FN2O/c7-5-2-1-4(3-8)9-6(5)10/h1-2H,(H,9,10) |
| SMILES | N#CC1=CC=C(F)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 5-fluoro-6-oxo-1,6-dihidropiridina-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 138.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0229 |