Learn More
5-fluoro-4-hidroxi-2-metoxipirimidina, TRC
Código de producto. 30397600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397600 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30397600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59177510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-4-hydroxy-2-methoxypyrimidine
CAS 1480-96-2
Fórmula molecular C5 H5 F N2 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Capecitabine Impurity 35
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5FN2O2/c1-10-5-7-2-3(6)4(9)8-5/h2H,1H3,(H,7,8,9)
SMILES COC1=NC=C(F)C(=O)N1
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-metoxi-1H-pirimidin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 144.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0335