Learn More
5-fluoro-4-hidrazino-2-metoxipirimidina, TRC
Código de producto. 30180038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180038 100 mg 100 miligramos
30180215 50 mg 50 miligramos
30180201 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF600313100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166524-64-7
Fórmula molecular C5H7N4OF
Peso molecular (g/mol) 158.13
Nombre IUPAC (5-fluoro-2-metoxipirimidina-4-il)hidrazina
SMILES COc1ncc(F)c(NN)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-fluoro-4-hydrazino-2-methoxypyrimidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7FN4O/c1-11-5-8-2-3(6)4(9-5)10-7/h2H,7H2,1H3,(H,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0604