Learn More
Clorhidrato de 5-fluoro-3-(4-piperidinil)-1,2-benzisoxazol, TRC
Código de producto. 30405026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405026 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30405026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5958351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
CAS 84163-16-6
Fórmula molecular C12 H13 F N2 O . Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(15-16-11)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
SMILES Cl.Fc1ccc2onc(C3CCNCC3)c2c1
Nombre IUPAC 5-fluoro-3-piperidin-4-il-1,2-benzoxazol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 256.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0779