Learn More
Clorhidrato de 5-fluoro-3-(4-piperidinil)-1,2-benzisoxazol, TRC
Código de producto. 30405761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30405761 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30405761 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF595835250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
CAS 84163-16-6
Fórmula molecular C12 H13 F N2 O . Cl H
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-(5-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-11-10(7-9)12(15-16-11)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
SMILES Cl.Fc1ccc2onc(C3CCNCC3)c2c1
Nombre IUPAC 5-fluoro-3-piperidin-4-il-1,2-benzoxazol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 256.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0779