Learn More
Clorhidrato de 5-fluoro-3-(4-piperidinil)-1,2-bencisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10453162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10453162 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10453162 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07029DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1, 2-benzisoxazole hydrochloride
CAS 84163-16-6
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H14ClFN2O
Número MDL MFCD06200879
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-4-piperidinyl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hcl, 4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl piperidine hydrochloride, 1,2-benzisoxazole,5-fluoro-3-4-piperidinyl-, hydrochloride, pubchem11469, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzisoxazole hcl salt, 5-fluoro-3-4-piperidyl benzo d isoxazole, chloride
Clave InChI HSOJFILHZZEWJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCCC1C2=NOC3=C2C=C(C=C3)F.Cl
Nombre IUPAC 5-fluoro-3-piperidin-4-il-1,2-benzoxazol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 256.705
PubChem CID 2794754
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.71
Porcentaje de pureza 97%