Learn More
Clorhidrato de 5-fluoro-3-(4-piperidinil)-1,2-bencisoxazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448285 1 g 1 g
15458285 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448285 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33044.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 84163-16-6 | C12H14ClFN2O | 256.705 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84163-16-6
Fórmula molecular C12H14ClFN2O
Peso molecular (g/mol) 256.705
Número MDL MFCD06200879
Clave InChI HSOJFILHZZEWJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-4-piperidinyl-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzoxazole hydrochloride, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzo d isoxazole hcl, 4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl piperidine hydrochloride, 1,2-benzisoxazole,5-fluoro-3-4-piperidinyl-, hydrochloride, pubchem11469, 5-fluoro-3-piperidin-4-yl benzisoxazole hcl salt, 5-fluoro-3-4-piperidyl benzo d isoxazole, chloride
PubChem CID 2794754
Nombre IUPAC 5-fluoro-3-piperidin-4-il-1,2-benzoxazol; clorhidrato
SMILES C1CNCCC1C2=NOC3=C2C=C(C=C3)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Punto de fusión ∽298°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.71
Porcentaje de pureza 96%