Learn More
Ácido 5-fluoro-2-(trifluorometil)fenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11342639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342639 5 g 5 g
11332639 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342639 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26696.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 239135-52-5
Fórmula molecular C9H6F4O2
Peso molecular (g/mol) 222.139
Número MDL MFCD00236304
Clave InChI GWWZRGDMAFXULO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenylaceticacid, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 5-fluoro-2-trifluoromethylphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 5-fluoro-2-trifluoromethyl, pubchem7410, acmc-1cbfn, ksc495g0h
PubChem CID 2737594
Nombre IUPAC ácido 2-[5-fluoro-2-(trifluorometil)fenil]acético
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CC(=O)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.14
Porcentaje de pureza 97%