Learn More
5-Fluoro-2-(trifluorometil)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485157 5 g 5 g
15475157 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32445.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 243459-91-8 | Molecular Formula: C7H4F4O | Molecular Weight: 180.102 g/mol
As raw material in organic synthesis. Utilized in the dye industry. As pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como materia prima en síntesis orgánica, en el sector de los colorantes y como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Escasamente soluble (0,40 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 243459-91-8
Fórmula molecular C7H4F4O
Peso molecular (g/mol) 180.102
Número MDL MFCD00236302
Clave InChI QWLZSSYHAJSEHU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774803
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-(trifluorometil)fenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol
Punto de fusión 48°C to 52°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sinónimo 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenol, 5-fluoro-2-trifluoromethyl-phenol, 4-fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride, pubchem2171, intermediates-zcf02657, phenol,5-fluoro-2-trifluoromethyl, phenol, 5-fluoro-2-trifluoromethyl
Información de solubilidad Sparingly Soluble (0.40g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.1
Porcentaje de pureza 97%