Learn More
5-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11366809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366809 1 g 1 g
11376809 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26751.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Utilizado como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 231291-14-8
Fórmula molecular C8H7F4N
Peso molecular (g/mol) 193.145
Número MDL MFCD00236288
Clave InChI ZRDWPCJUMDGSCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzylamine, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methylamine, 1-5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, acmc-1cqk1, ksc494q0r, 2-trifluoromethyl-5-fluorobenzylamine, 5-fluoro-2-trifluoromethylbenzylamine, 5-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl methamine
PubChem CID 2737568
Nombre IUPAC [5-fluoro-2-(trifluorometil)fenil]metanamina
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CN)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.15
Porcentaje de pureza 97%