Learn More
Bromuro de 5-fluoro-2-(trifluorometil)bencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11486356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486356 5 g 5 g
11476356 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23135.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 239135-48-9
Fórmula molecular C8H5BrF4
Peso molecular (g/mol) 257.03
Número MDL MFCD00236290
Clave InChI MQZWBTRGSDOAIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl-5-fluorobenzyl bromide, acmc-1cfdc, 5-fluoro-2-trifluoromethylbenzyl bromide, 2-trifluoromethyl-5-fluoro-benzyl bromide, alpha-bromo-5-fluoro-2-trifluoromethyl toluene, benzene,2-bromomethyl-4-fluoro-1-trifluoromethyl, a-bromo-5-fluoro-2-trifluoromethyl toluene;a-bromo-5-fluoro-2-trifluoromethyl toluene
PubChem CID 2737578
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-4-fluoro-1-(trifluorometil)benceno
SMILES FC1=CC(CBr)=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Índice de refracción 1.4817
Cantidad 5 g
Número UN UN1760
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.03
Porcentaje de pureza 97%