Learn More
5-Fluoro-2-(trifluorometil)benzonitrilo, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11486746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486746 1 g 1 g
11496746 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23897.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 240800-45-7
Fórmula molecular C8H3F4N
Peso molecular (g/mol) 189.11
Número MDL MFCD00236281
Clave InChI SQAZPEKSXOYPDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-4-fluorobenzotrifluoride, 5-fluoro-2-trifluromethylbenzonitrile, benzonitrile, 5-fluoro-2-trifluoromethyl, 5-fluoro-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem14791, ksc495g0j, 5-fluoro-2-trifluoromethyl-benzonitrile, 3-cyano-4-trifluoromethyl-1-fluorobenzene
PubChem CID 2737551
Nombre IUPAC 5-Fluoro-2-(trifluorometil)benzonitrilo
SMILES FC1=CC=C(C(=C1)C#N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.11
Porcentaje de pureza ≥97%