Learn More
5-Fluoro-2-oxindol, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11906591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
11906591 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 11906591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442355000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-oxindole
CAS 56341-41-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 144°C to 146°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula molecular C8H6FNO
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5-fluorooxindole, 5-fluoroindolin-2-one, 5-fluoro-2-oxindole, 5-fluoro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-fluoro-1,3-dihydro, 5-fluoro-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-fluoro-2-indolinone, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-fluoro indoline-2-one, 5-fluoro-2,3-dihydro-2-oxoindole
Clave InChI DDIIYGHHUMKDGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)F)NC1=O
Nombre IUPAC 5-fluoro-1,3-dihidroindol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 151.14
PubChem CID 3731012
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo de cristalina