Learn More
5-Fluoro-2-nitrotolueno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461678 50 g 50 g
11451678 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13944.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 446-33-3 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-33-3
Fórmula molecular C7H6FNO2
Peso molecular (g/mol) 155.128
Número MDL MFCD00007283
Clave InChI JHFOWEGCZWLHNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-nitrotoluene, 3-fluoro-6-nitrotoluene, 4-fluoro-2-methylnitrobenzene, 2-nitro-5-fluoro toluene, benzene, 4-fluoro-2-methyl-1-nitro, toluene, 5-fluoro-2-nitro, 2-nitro-5-fluorotoluene, 2-methyl-4-fluoronitrobenzene, 3-methyl-4-nitrofluorobenzene, 4-fluoro-2-methyl-1-nitro-benzene
PubChem CID 94956
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-metil-1-nitrobenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-nitrotoluene
Punto de fusión ∼20°C
Densidad 1.27
Punto de ebullición 97°C to 98°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.528
Cantidad 50 g
Número UN UN2810
Beilstein 2046652
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza ≥98%