Learn More
5-Fluoro-2-nitrofenilacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322119 1 g 1 g
15473397 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322119 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26125.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3456-75-5
Fórmula molecular C8H5FN2O2
Peso molecular (g/mol) 180.138
Número MDL MFCD00039742
Clave InChI YETOJTGGLXHUCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile, 2-5-fluoro-2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 5-fluoro-2-nitro, acetonitrile, 2-5-fluoro-2-nitrophenyl, acetonitrile, 5-fluoro-2-nitrophenyl, ambkkkkk707, acmc-1ah79, 5-fluoro-2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile,5-fluoro-2-nitro
PubChem CID 18945
Nombre IUPAC 2-(5-fluoro-2-nitrofenil)acetonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CC#N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.14
Porcentaje de pureza 99%