Learn More
5-Fluoro-2-nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10378460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10378460 25 g Frasco de vidrio 25 g
10560014 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10378460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 241970250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 446-36-6 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-36-6
Fórmula molecular C6H4FNO3
Peso molecular (g/mol) 157.1
Número MDL MFCD00007107
Clave InChI QQURWFRNETXFTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-5-fluorophenol, 3-fluoro-6-nitrophenol, phenol, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-phenol, pubchem1490, pubchem2371, acmc-209jzc, 3-fluoro 6-nitrophenol, 5-flouro-2-nitrophenol
PubChem CID 9937
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-nitrofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-nitrophenol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 32°C to 35°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H3(NO2)OH
Cantidad 25 g
Beilstein 06, II, 225
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo, cristales o masa cristalinos y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Fluoro-2-nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.