Learn More
5-Fluoro-2-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414274 10 g 10 g
11424274 50 g 50 g
11434274 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414274 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12568.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 446-36-6 | C6H4FNO3 | 157.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-36-6
Fórmula molecular C6H4FNO3
Peso molecular (g/mol) 157.1
Número MDL MFCD00007107
Clave InChI QQURWFRNETXFTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-5-fluorophenol, 3-fluoro-6-nitrophenol, phenol, 5-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene, 5-fluoro-2-nitro-phenol, pubchem1490, pubchem2371, acmc-209jzc, 3-fluoro 6-nitrophenol, 5-flouro-2-nitrophenol
PubChem CID 9937
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-nitrofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-nitrophenol
Punto de fusión 30°C to 36°C
Punto de ebullición 260°C
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Cantidad 10 g
Beilstein 1870311
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1
Porcentaje de pureza 98%